Laboratoriopullo, kierteellinen, ei kierrekorkkia, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-3262EA 674 EUR
215-3262
Laboratoriopullo, kierteellinen, ei kierrekorkkia, DURAN®
Pullot Metallipullot
Materiaalina korroosionkestävä ruostumaton teräs, AISI-tyyppi 316 L (1.4404), hygieeninen malli, jossa kaikki saumat on hitsattu.
Särkymättömät teräspullot soveltuvat säilytyskäyttöön silloin, kun lasipullot eivät särkymisvaaran tai kemiallisen yhteensopimattomuuden vuoksi käy. Pullojen sisäpuolen sileä pinnoitus on säädöksen IIIc (DIN 17441) vaatimusten mukainen. Pyöreät sisäkulmat helpottavat puhdistamista. Kestävä ulkopinta on kiillotettua ja harjattua terästä. Pullossa on GL 45 -kierre ja kiinteä kaatonokka sekä reunus lukittavien korkkien käyttöä varten. Toimitetaan ilman korkkia, ruostumattomia teräskorkkeja myös saatavana. Täysin yhteensopivat kaikkien DURAN Group GL 45 -korkkien kanssa.
  • Laboratoriosäiliö vaarallisille aineille, soveltuu nesteiden, välituotteiden ja kiintoaineiden säilytykseen
  • Arvokkaiden materiaalien, kuten erittäin puhtaiden hienokemikaalien, lääkeaineiden tai kosmetiikkatuotteiden säilytykseen
  • Valoherkkien aineiden säilytykseen
Särkymättömät teräspullot soveltuvat säilytyskäyttöön silloin, kun lasipullot eivät särkymisvaaran tai kemiallisen yhteensopimattomuuden vuoksi käy. Pullojen sisäpuolen sileä pinnoitus on säädöksen IIIc (DIN 17441) vaatimusten mukainen. Pyöreät sisäkulmat helpottavat puhdistamista. Kestävä ulkopinta on kiillotettua ja harjattua terästä. Pullossa on GL 45 -kierre ja kiinteä kaatonokka sekä reunus lukittavien korkkien käyttöä varten. Toimitetaan ilman korkkia, ruostumattomia teräskorkkeja myös saatavana. Täysin yhteensopivat kaikkien DURAN Group GL 45 -korkkien kanssa.
  • Laboratoriosäiliö vaarallisille aineille, soveltuu nesteiden, välituotteiden ja kiintoaineiden säilytykseen
  • Arvokkaiden materiaalien, kuten erittäin puhtaiden hienokemikaalien, lääkeaineiden tai kosmetiikkatuotteiden säilytykseen
  • Valoherkkien aineiden säilytykseen
Painettu jäljityskoodi (erätunniste).