All chairs and stools are available with a star base which is made from high strength sectional steel tubing, which is particularly robust and durable. The flat design prevents trip hazards.
- Suunniteltu hygieeniseksi, helppo puhdistaa ja desinfioida
- Kaasukäyttöinen istuimen korkeuden säätö
- Istuinosan kallistuksen säätö
- Selkänojan korkeus ja kallistus säädettävissä
Liukunastat: liukunastat ovat kulutusta kestävää muovia, niillä on laaja pinta-ala ja ne tekevät tuolista erittäin vakaan.
Pyörät: Kaksoispyörien ja kuormituksen mukaan aktivoituvien jarrujen on sovittava lattian tyyppiin. Kaikkien tuolien mukana toimitetaan vakiovarusteena pehmeät pyörät kovia lattioita varten. Saatavana myös on kovat pyörät pehmeitä lattioita varten.
Stop&go-tekniikka: turvallisuussyistä istuinkorkeudeltaan yli 650 mm:n tuolien on pysyttävä paikallaan, kun niillä istutaan. Innovatiivisten istuessa lukittuvien pyörien ansiosta nämä tuolit liikkuvat vain, kun niillä ei istuta.
SoftTouch-polyuretaanivaahto kestää syövyttäviä nesteitä. Eri asentoihin mukautuva selkänoja seuraa automaattisesti käyttäjän liikkeitä ja tukee hyvää istuma-asentoa. Ergonominen muotoilu tukee selkää ihanteellisesti.
Sertifikaatit: GMP-turvallisuusluokan S2 mukainen.