VWR® Mr. Lab, Tuolit, jakkarat, puhdastila mallisto
Toimittaja: VWR
VWR®
132-0424EA 384 EUR
132-0424 132-0421 132-0422 132-0503
VWR® Mr. Lab, Tuolit, jakkarat, puhdastila mallisto
Tuolit
All chairs and stools are available with an aluminium five star base.
  • Gas-lift seat height adjustment
  • Adjustable backrest height and inclination
  • Sealed upholstery, with special foam technology, in artificial leather covering, washable and disinfectant-proof
  • Materials suitable for use in cleanrooms
  • Smooth, sealed surfaces
  • Encapsulated mechanisms
  • Electrostatic discharge measures
Liukunastat: liukunastat ovat kulutusta kestävää muovia, niillä on laaja pinta-ala ja ne tekevät tuolista erittäin vakaan.
Pyörät: Kaksoispyörien ja kuormituksen mukaan aktivoituvien jarrujen on sovittava lattian tyyppiin. Kaikkien tuolien mukana toimitetaan vakiovarusteena pehmeät pyörät kovia lattioita varten. Saatavana myös on kovat pyörät pehmeitä lattioita varten.
Stop&go-tekniikka: turvallisuussyistä istuinkorkeudeltaan yli 650 mm:n tuolien on pysyttävä paikallaan, kun niillä istutaan. Innovatiivisten istuessa lukittuvien pyörien ansiosta nämä tuolit liikkuvat vain, kun niillä ei istuta.
In order to create 'clean' or 'sterile' rooms, measures have to be implemented to prevent products and processes from becoming contaminated. This is a key requirement of the microelectronics sector, the pharmaceuticals industry, microsystem production, optics, medical engineering and healthcare.
Sertifikaatit: VWR® n puhdastilatuolit täyttävät DIN EN ISO 14644-1 -standardin mukaisen puhtausluokituksen 3 vaatimukset, Yhdysvaltain liittovaltion 209E-standardin mukaisen puhdastilaluokituksen 1 vaatimukset sekä EU:n GMP-vaatimukset.