Työhousut, pitkät, sade, Le Havre 5100
Toimittaja: Sioen
SIOE5100/A98/3XLEA 22.6 EUR
SIOE5100/A98/3XL SIOE5100/A98/2XL SIOE5100/A98/S SIOE5100/A98/M SIOE5100/A98/L SIOE5100/A98/1XL
Työhousut, pitkät, sade, Le Havre 5100
Työvaatteet
Water- and windproof trousers made of Texoflex fabric: 100% polyester knitting with 100% PVC coating.
  • Tear resistant, extremely strong
  • High frequency welded seams
  • Legs adjustable by press studs
  • Elasticated waist
Weight: 380 g/m²
Sertifikaatit: ENV 343 (3-1)