Suodatuslevyt, 96-kuoppaiset, liuotinten suodatukseen, AcroPrep™ Advance
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
AcroPrep™ Advance
738-0109EA 299 EUR
738-0109 514-1099 738-0122 514-1096 514-1097 738-0131 738-0132 738-0121 738-0110 514-1098 513-0166 513-0164 513-0163 513-0169 513-0168 513-0167
Suodatuslevyt, 96-kuoppaiset, liuotinten suodatukseen, AcroPrep™ Advance
Kuoppalevyt Suodatinlevyt
The AcroPrep™ Advance filter plate portfolio includes a variety of membrane types and pore sizes that provide the best possible performance for a wide range of sample preparation and high throughput screening applications. Available with a choice of PTFE or PTFE membrane.
  • Kemikaalinkestävät materiaalit tarjoavat vakaan alustan näytteiden käsittelyyn orgaanisissa liuottimissa
  • Vähäinen epäspesifinen sitovuus: reagoimattomat valmistusmateriaalit takaavat näytteiden täydellisen talteenoton
  • Kuoppien muoto nopeuttaa ja yhdenmukaistaa suodatusta koko levyssä ja vähentää jäämien määrää
  • Tippaohjaimen muoto mahdollistaa näytteiden virtauksen suoraan vastaanottolevyyn ja vähentää ristikontaminaation vaaraa
PTFE (hydrofiilinen polytetrafluorieteeni) kalvo on monikäyttöinen, hydrofiilinen kalvo vesipitoisille, happamille, emäksisille, ei-aggressiivisille orgaanisille ja aggressiivisille orgaanisille liuoksille. PTFE-kalvo tarjoaa heikosti proteiineihin sitoutumisen ja alhaisen määrän UV-säteilyä absorboivia uutteita.
Sovellukset sisältävät aineenvaihduntatutkimukset, molekyyli- tai lääkeainesynteesireaktiot, näytteen valmistaminen liuottimilla ja aggressiiviset suodatussovellukset.
Mitat
P×L×K (kannen kanssa): 128×86×18 mm (vain 350 μl)
P×L×K (ilman kantta): 128×86×18 mm (350 μl); 128×86×33 mm (1 ml); 128×86×47 mm (2 ml)
Kuopan pohjapinta-ala: 0,25 cm²
Suositeltu käyttövakuumi: ≥254 mm Hg
Suositeltu sentrifugointiteho: 1500×g
Valmistusmateriaalit
Suodatinmateriaali: PTFE (polytetrafluorietyleeni) -kalvo, wwPTFE membrane (water wettable polytetrafluoroethylene) tai GHP (hydrofiilinen polypropeeni) -kalvo
Levyn kotelo: PP
Kansi: PS