Suodatuslevyt, 96-kuoppaiset, ultrasuodatukseen, AcroPrep™ Advance
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
AcroPrep™ Advance
518-0029EA 547 EUR
518-0029 738-0126 518-0028 518-0027 738-0124 738-0125 738-0123 518-0032
Suodatuslevyt, 96-kuoppaiset, ultrasuodatukseen, AcroPrep™ Advance
Kuoppalevyt Suodatinlevyt
The AcroPrep™ Advance filter plate portfolio includes a variety of membrane types and pore sizes to provide the best possible performance for a wide range of sample preparation and high throughput screening applications. AcroPrep™ Advance filter plates are ideal for concentration, purification and desalting of proteins and peptides; bead and chromatography resin-based applications, gross fractionation and lysate clarification and general filtration.
  • Hyvä biomolekyylien saanto – Omega®-kalvolla saadaan tyypillisesti talteen ≥90% kohteena olevista biomolekyyleistä
  • Kuoppien muoto nopeuttaa ja yhdenmukaistaa suodatusta koko levyssä ja vähentää jäämien määrää, jolloin näyte saadaan talteen mahdollisimman tarkoin
  • Vähäinen epäspesifinen sitovuus: levyn ja kalvon ominaisuudet estävät kohdemolekyylien sitoutumisen levyyn
96-kuoppaiset AcroPrep™ Advance -suodatuslevyt ultrasuodatukseen: Käyttökohteita ovat muun muassa koon mukainen erottelu, PCR-puhdistus, nukleiinihappojen puhdistus ja proteiinien erottelu.