Suodatuslevyt, 96-kuoppaiset, rinnakkaisanalyysiin, AcroPrep™ Advance
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
AcroPrep™ Advance
518-0025EA 446 EUR
518-0025 738-0111 518-0023 518-0022
Suodatuslevyt, 96-kuoppaiset, rinnakkaisanalyysiin, AcroPrep™ Advance
Kuoppalevyt Suodatinlevyt
The AcroPrep™ Advance filter plate portfolio includes a variety of membrane types and pore sizes to provide the best possible performance for a wide range of sample preparation and high throughput screening applications. AcroPrep™ Advance filter plates are ideal for concentration, purification and desalting of proteins and peptides, bead and chromatography resin-based applications, gross fractionation and lysate clarification, and general filtration.
  • Kuoppien sileät seinämät mahdollistavat partikkelien tehokkaan talteenoton ja varmistavat toistettavat tulokset
  • Mikropartikkelit eivät takerru tehokkaasti toimivan kalvon verkkoon
  • Vähän vääriä positiivisia tuloksia. Seerumimäärityksissä Supor®-kalvo poistaa IgG-kompleksit tehokkaasti, mikä vähentää mikropartikkeleiden epäspesifisistä reaktiivisuutta
  • Kuoppien muoto nopeuttaa ja yhdenmukaistaa suodatusta koko levyssä ja vähentää jäämien määrää; Tippaohjainten muoto taas pitää näytteiden inkuboinnin aikaisen vuodon ja hävikin niin vähäisenä, ettei se vaikuta talteenottoaikaan
  • Vähäinen epäspesifinen sitovuus: levyn ja kalvon kiinteät ominaisuudet pitävät kohdehävikin vähäisenä
96-kuoppaiset AcroPrep™ Advance -suodatuslevyt rinnakkaisanalyysiin (multiplexing): Soveltuu muun muassa partikkelipohjaisiin rinnakkaisanalyyseihin ja virtaussytometriaan.