Paloturvakaapit, tyyppi 90, S-CLASSIC-90
Toimittaja: asecos
S-Classic
135-2067EA 3450 EUR
135-2067 135-2583 135-1695 135-2564 135-2586 135-2585 135-2068 135-1697 135-2566 135-2565 135-2568 135-2567 135-2580 135-2582 135-2581 MSGA11-2428 135-2573 135-2572 135-2575 135-1761 135-1760 135-2574 135-2577 135-1762 135-2576 135-2579 135-2578 135-2571 135-2570 135-2569 135-1759
Paloturvakaapit, tyyppi 90, S-CLASSIC-90
Kalusteet Säilytyskaapit
Tulenkestävät suojakaapit, luokiteltu tyyppi 90 (kestää paloa jopa 90 minuuttia).
  • Robust construction and longevity - safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion, easy to clean
  • Convenient handling: Doors can be opened with minimal effort
  • User friendly and safe: Door open arrest system (optional), convenient and safe removal or storage of containers
  • No unauthorised use: Doors lockable with cylinder locking (integration in a locking system possible)
  • Easy alignment: Adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Quickly put into operation: Integrated air ducts ready for connection (NW 75 mm) to a technical exhaust system
Ulkorunko valmistettu teräslevystä, jossa on korkealaatuinen maalipinta, sisäosassa kemikaalinkestävä pinta
Tilaustiedot: Muita värejä on saatavilla pyynnöstä. Toimitetaan ilman sisävarustepaketteja. Sisävarustepaketit on tilattava erikseen. Tarkista verkkosivustolta tai ota yhteyttä Avantor saadaksesi lisätietoja.
Toimitustiedot: Toimitushinnat saatavana pyynnöstä.