Pipetinkärjet, ART™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
ART®
613-2491EA 137 EUR
613-2491 612-9751 612-9749 612-9748 613-2448 613-2779 613-2449 613-2460 613-2492 613-2473 613-2495 613-2461 613-2472 613-2780 613-2464 613-2453 613-2452 613-2496 613-2774 613-2499 613-2477 613-2476 613-2465
Pipetinkärjet, ART™
Pipetinkärjet
Nämä suodattimettomat kärjet sopivat miltei kaikkiin mikropipetteihin. Niillä voi käsitellä vaikeimpiakin näytteitä, kuten radioaktiivisia aineita, viskoosisia materiaaleja, hauraita solulinjoja, viruksia, hankalia proteiineja ja PCR-reagensseja.
  • Steriloimattomat kärjet eivät sertifioidusti sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, ATP:tä, endotoksiineja, pyrogeenejä eivätkä PCR-inhibiittoreita
  • Steriilit kärjet eivät sertifioidusti sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, ATP:tä, biokuormittavia aineita, endotoksiineja, pyrogeenejä eivätkä PCR-inhibiittoreita
  • Telineen kansi muuttuu helposti perinteisestä nostokannesta saranakanneksi, jolloin kärkiin pääsee käsiksi yhdellä kädellä
  • Etusalpa lukittuu kiinni, mikä takaa säilytyksen turvallisuuden
  • Tilaa säästävä täyttöjärjestelmä on ympäristöystävällinen, jäljitettävä ja helppokäyttöinen ratkaisu
Pakkaus: Kärkiä on saatavana tukkupakkauksissa, koteloissa tai alustoihin pakattuina koteloiden täyttöä varten. Täyttökärjille tarvitaan tyhjä kotelo.