Pipetinkärkiä, vähäinen retentio, ART™
Toimittaja: Thermo Scientific
613-2474EA 125 EUR
613-2474 613-2446 732-0466 613-2451 613-2777 613-2463 613-2447 613-2450 613-2458 613-2493 613-2494 613-2498 613-2497 613-2489 613-2470 613-2471 613-2475 613-2776 613-2462 613-2490 613-2459 732-0324
Pipetinkärkiä, vähäinen retentio, ART™
Pipetinkärjet
Näiden pipetinkärkien retentio on alhainen. Kärjen sisäpuolen hydrofobinen pinta vähentää huomattavasti adheesiosta johtuvaa näytteen hävikkiä ja maksimoi näytteen talteenoton. Kärjillä voi käsitellä vaikeimpiakin näytteitä, kuten radioaktiivisia aineita, viskoosisia materiaaleja, hauraita solulinjoja, viruksia, hankalia proteiineja ja PCR-reagensseja.
  • Steriloimattomat kärjet eivät sertifioidusti sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, ATP:tä, endotoksiineja, pyrogeenejä eivätkä PCR-inhibiittoreita
  • Steriilit kärjet eivät sertifioidusti sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, ATP:tä, biokuormittavia aineita, endotoksiineja, pyrogeenejä eivätkä PCR-inhibiittoreita
  • Telineen kansi muuttuu helposti perinteisestä nostokannesta saranakanneksi, jolloin kärkiin pääsee käsiksi yhdellä kädellä
  • Etusalpa lukittuu kiinni, mikä takaa säilytyksen turvallisuuden
  • Tilaa säästävä täyttöjärjestelmä on ympäristöystävällinen, jäljitettävä ja helppokäyttöinen ratkaisu
Pakkaus: Kärkiä on saatavana tukkupakkauksissa, telineissä tai alustoihin pakattuina telineiden täyttöä varten. Täyttökärjille tarvitaan tyhjä kotelo.