Pipetinkärkiä, suodatinkärki, ART™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
ART®
732-2408EA 147 EUR
732-2408 732-2392 732-1142 732-1141 732-2395 732-2396 732-1146 732-1145 732-2402 732-1139 732-2404
Pipetinkärkiä, suodatinkärki, ART™
Pipetinkärjet
Nämä steriilit estekärjet on suunniteltu sopimaan käytännöllisesti katsoen mihin tahansa pipettiin ja sovellukseen. Itsetiivistyvä este takaa 100-prosenttisen suojauksen aerosoleilta ja nestekontaminaatiolta.
  • Eivät sisällä RNaasia, DNaasia, DNA:ta, ATP:tä, biokuormittavia aineita, endotoksiinia, pyrogeeneja ja PCR-inhibiittoreita
  • Telineen kansi muuttuu helposti perinteisestä nostokannesta saranakanneksi, jolloin kärkiin pääsee käsiksi yhdellä kädellä
  • Etusalpa lukittuu kiinni, mikä takaa säilytyksen turvallisuuden
  • Tilaa säästävä ja pinottava täyttöjärjestelmä on ympäristöystävällinen, jäljitettävä ja helppokäyttöinen ratkaisu
Pakkaus: Kärkiä on saatavana telineissä tai alustoihin pakattuina telineiden täyttöä varten. Täyttökärjille tarvitaan tyhjä teline.