Mittapipetti, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
612-1101EA 13.1 EUR
612-1101 612-5407
Mittapipetti, BLAUBRAND®
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetit, asteikolla
AR-Glas®.
  • Kalibroitu täytön mukaan (TC, In)
  • Merkinnät ja tekstit painettu hyvin erottuvalla sinisellä emalivärillä
  • Ei pumpulitulppien kanssa käytettäväksi
  • Mukana yksi eräkohtainen sertifikaatti
  • Pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen sertifikaatti, kappalekohtainen USP-sertifikaatti tai DAkkS-kalibrointitodistus
Sertifikaatit: Osatilavuuksien virherajat (toleranssi) standardin DIN 12689 vaatimusten mukaan. DE-M-merkintä.