Hybridisaatiohaude Slide Moat™
Toimittaja: Boekel Scientific
Boekel
731-0524EA 2710 EUR
731-0524 731-0526
Hybridisaatiohaude Slide Moat™
Lämpökaapit Hybridisaatiouunit
Slide Moat™ on monipuolinen mikroskooppialuslasien inkubaattori, joka on suunniteltu in situ -hybridisaatioon tai denaturoimiseen. Se sopii erinomaisesti kaikkiin aluslasien kuivaamis- ja lämmitystoimenpiteisiin, joita histologian, sytologian tai patologian laboratorioissa käytetään.
  • Tilaa 30 vakiomalliselle mikroskooppialuslasille
  • PID-lämpötilansäätö nopeuttaa lämpötilanvalintaa sekä takaa nopean lämmityksen ja erinomaisen lämpötilan stabiliteetin.
  • Tiivis karkaistusta lasista valmistettu kansi yhdistyy lämmitysalustan sisätiivisteeseen
  • Ilmatiivis kansi takaa kosteuden; saturoidun ympäristön ylläpitämiseen tarvitaan vain muutama pisara vettä yli yön kestäviin inkubaatioihin
Huomautus: Suosittelemme, että korkeissa lämpötiloissa (yli 37°C) tai pitkäkestoisissa inkubaatioissa (yli 1 tunti) käytetään kannellisia ja tiivistettyjä aluslaseja.
Toimitustiedot: Slide Moat™ -hauteen karkaistusta lasista valmistettu kansi.