  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ACRO430460010)
Toimittaja:  Acros Organics
Kuvaus:   3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid ≥97%
UOM:  1 * 1 g