Kloorivety ∼16% 4 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAH1277-25MLEA 22 EUR
TCIAH1277-25ML TCIAH1277-500ML
Kloorivety ∼16% 4 mol/l in cyclopentyl methyl ether
Kloorivety
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/11/28971211.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 16.0 to 17.5 w/w%