1-Mesityl-2-thiourea ≥99%
Vaara
A12083.22EA 572 EUR
A12083.22
1-Mesityl-2-thiourea ≥99%
1-Mesityl-2-thiourea
Kaava: C₁₀H₁₄N₂S
MW: 194,30 g/mol
Sulamispiste: 230…231 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051488
CAS-numero: 91059-97-1
ADR: 6.1,III