2-Formylimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAI0809-1GEA 29.7 EUR
TCIAI0809-1G TCIAI0809-5G
2-Formylimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Formylimidazole
Kaava: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Sulamispiste: 202°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00003544
CAS-numero: 10111-08-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/96/28972696.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %