2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
H31156.06EA 406 EUR
H31156.06 H31156.03
2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyclohexylethylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₄H₂₇BO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12546193
CAS-numero: 167692-95-7