N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H55476.03EA 907 EUR
H55476.03 H55476.MD
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide
Kaava: C₁₂H₁₀BrNO₂S
MW: 312,18 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00159375
CAS-numero: 16468-97-6