Cyclopentylboronic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27081.03EA 116 EUR
H27081.03 H27081.09
Cyclopentylboronic acid 95%
Cyclopentylboronic acid
Kaava: C₅H₁₁BO₂
MW: 113,95 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01074541
CAS-numero: 63076-51-7