N-Fmoc-L-norleucine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
B22475.14EA 826 EUR
B22475.14 B22475.03 B22475.06
N-Fmoc-L-norleucine ≥98%
N-Fmoc-L-norleucine
Kaava: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Sulamispiste: 140…142 °C
MDL numero: MFCD00037537
CAS-numero: 77284-32-3