N-Fmoc-L-norleucine
Toimittaja: Novabiochem (Part of Merck)
04-12-1028-5EA 149 EUR
04-12-1028-5 04-12-1028-25
N-Fmoc-L-norleucine
N-Fmoc-L-norleucine
Kaava: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
MDL numero: MFCD00037537
CAS-numero: 77284-32-3