4-Bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAB3745-25GEA
187
EUR
TCIAB3745-25G
TCIAB3745-5G
4-Bromo-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-1H-pyrazole
Kaava:
C₃H₃BrN₂ MW: 146,97 Kiehumispiste: 260°C |
MDL numero:
MFCD00075602 CAS-numero: 2075-45-8 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 95.0 to 99.0 deg-C |