Di-tert-butyylipyrokarbonaatti ~30% in 1,4-dioxane
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD3878-500GEA 187 EUR
TCIAD3878-500G TCIAD3878-100G
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti ~30% in 1,4-dioxane
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Kaava: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008805
CAS-numero: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 1992
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/27/28985827.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%