Di-tert-butyylipyrokarbonaatti ∼30% in toluene
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAD3880-400GEA
157
EUR
TCIAD3880-400G
TCIAD3880-100G
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti ∼30% in toluene
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Kaava:
C₁₀H₁₈O₅ MW: 218,25 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00008805 CAS-numero: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN: 1992 ADR: 3,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Morpholine Method) | 29.0 to 33.0 w/w% |