Di-tert-butyylipyrokarbonaatti ∼30% in THF
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD3879-500MLEA 145 EUR
TCIAD3879-500ML TCIAD3879-100ML
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti ∼30% in THF
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Kaava: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008805
CAS-numero: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 1992
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/28/28985828.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%