2-Chloro-5-(2,3-dichlorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

H54574.03EA 1610 EUR
H54574.03 H54574.MD
2-Chloro-5-(2,3-dichlorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Chloro-5-(2,3-dichlorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₉BCl₃NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD27996215
CAS-numero: 1449144-73-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR