3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Varoitus
H52959.03EA 358 EUR
H52959.03
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₁₁BFNO₃
MW: 259,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09027207
CAS-numero: 874288-34-3