Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
21122.06EA 75.9 EUR
21122.06 21122.22 21122.14
Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerium(III) oxalate hydrate
Kaava: C₆Ce₂O₁₂·H₂O
MW: 544,29 g/mol (anhy)
Sulamispiste: Dec.
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150139
CAS-numero: 15750-47-7
ADR: 6.1,III