Cerium(III) oxalate hydrate ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
40227.14EA 196 EUR
40227.14 40227.22
Cerium(III) oxalate hydrate ≥99%
Cerium(III) oxalate hydrate
Kaava: C₆Ce₂O₁₂·H₂O
MW: 544,29 g/mol (anhy)
Sulamispiste: Dec.
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150139
CAS-numero: 15750-47-7
ADR: 6.1,III