(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
L14422.06EA
184
EUR
L14422.06
L14422.03
L14422.14
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Kaava:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,20 g/mol Sulamispiste: >300 °C (haj. lämpötila) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00144533 CAS-numero: 74163-81-8 |