4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17814.03EA 290 EUR
L17814.03 L17814.MD
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₁₁BO₄S
MW: 214,05 g/mol
Sulamispiste: 135…139 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093076
CAS-numero: 352530-24-6