Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H35637.MDEA 158 EUR
H35637.MD H35637.03
Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Methyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Kaava: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,62
Sulamispiste: 119…120 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07021500
CAS-numero: 900019-34-3