Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Varoitus
H35393.03EA 499 EUR
H35393.03
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Kaava: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Sulamispiste: 79…82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09864797
CAS-numero: 67625-36-9