3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H35089.03EA 480 EUR
H35089.03 H35089.MD
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 95%
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Kaava: C₈H₅ClN₂O₂
Sulamispiste: ∼ 300 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07021510
CAS-numero: 900019-39-8