Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H35310.03EA 280 EUR
H35310.03
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate 95%
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Kaava: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Sulamispiste: 133…135 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09910350
CAS-numero: 86718-01-6