Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H35916.06EA 454 EUR
H35916.06 H35916.03
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Kaava: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
MW: 292,65 g/mol
Sulamispiste: 132…136 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01833013
CAS-numero: 353258-31-8