2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50236.MDEA 189 EUR
H50236.MD H50236.03
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,25 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00269226
CAS-numero: 123533-41-5