1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers) ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L20001.36EA 97.1 EUR
L20001.36 L20001.22
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers) ≥97%
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis and trans isomers)
Kaava: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Kiehumispiste: 158 °C (17 mmHg)
Sulamispiste: 32…34 °C
Leimahduspiste: 275 °C (527 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064863
CAS-numero: 85-42-7
EINECS: 201-604-9