Diethylzinc 15% (w/w) 1 M in hexane, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
205511001.EA
90.3
EUR
205511001.
205518000.
Diethylzinc 15% (w/w) 1 M in hexane, AcroSeal™
Diethylzinc
Kaava:
C₄H₁₀Zn MW: 123,51 g/mol Sulamispiste: 39…28 °C Leimahduspiste: –40 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00009021 CAS-numero: 557-20-0 EINECS: 209-161-3 UN: 3394 ADR: 4.2, |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear to hazy colorless to yellow to grey-brown Solution |
Titration Complexometric | 0.85 to 1.00 M |