5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M in acetonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
9481.4000GLEA
0
EUR
9481.4000GL
9481.2500
9481.2000GL
9481.0450
9481.0200
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M in acetonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Kaava:
C₃H₆N₄S MW: 130,17 g/mol |
MDL numero:
MFCD00068733 CAS-numero: 89797-68-2 |
Testitulosten erittely
Appearance | passes test |
Molarity (5-Ethylthio-1H-Tetrazole) | 0.28 - 0.32 |
Water (H2O) | max. 50 ppm |