5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) 0.3 mol/l in acetonitrile activator reagent, Novabiochem®
Toimittaja: Novabiochem (Part of Merck)
Vaara
Synonyms: BTTBMT
8.57001.2500EA 1150 EUR
8.57001.2500 8.57001.1000 MERC8.57001.1000 MERC8.57001.2500
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) 0.3 mol/l in acetonitrile activator reagent, Novabiochem®
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Kaava: C₈H₈N₄S
MW: 192,24 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00068731
CAS-numero: 21871-47-6
UN: 1648
ADR: 3,II