2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L19580.03EA 793 EUR
L19580.03 L19580.MD
2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₂₀H₂₄BNO₂
MW: 321,23 g/mol
Sulamispiste: 111…113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03788738
CAS-numero: 608534-41-4