3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Varoitus
H52992.03EA 456 EUR
H52992.03 H52992.MD
3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Furfurylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₂H₁₂BNO₄
MW: 245,04 g/mol
Sulamispiste: 216…220 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115700
CAS-numero: 850567-27-0