2,5-Dimethylbenzoxazole ≥99%

Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus

B21780.03EA 56.3 EUR
B21780.03 B21780.06
2,5-Dimethylbenzoxazole ≥99%
2,5-Dimethylbenzoxazole
Kaava: C₉H₉NO
Kiehumispiste: 218…219 °C
Tiheys: 1,090
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005773
CAS-numero: 5676-58-4
EINECS: 227-136-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR