3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAE0477-5GEA 64.9 EUR
TCIAE0477-5G TCIAE0477-25G
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
Kaava: C₁₀H₁₂INO
MW: 289,12 g/mol
MDL numero: MFCD00044141
CAS-numero: 5260-37-7
EINECS: 226-068-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/92/28967992.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %