1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0692.00EA 1790 EUR
PROOMM0692.00
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Kaava: C₆H₁₀N₄
MW: 138,17 g/mol
MDL numero: MFCD00005939
CAS-numero: 54-95-5
EINECS: 200-219-3