2,3,6-Trimethylquinoxaline ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B21432.06EA 211 EUR
B21432.06 B21432.03
2,3,6-Trimethylquinoxaline ≥97%
2,3,6-Trimethylquinoxaline
Kaava: C₁₁H₁₂N₂
Sulamispiste: 91…94 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00047593
CAS-numero: 17635-21-1
EINECS: 241-618-2