2,3-Diphenylquinoxaline ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
B20100.06EA 76.9 EUR
B20100.06 B20100.14 B20100.22
2,3-Diphenylquinoxaline ≥98%
2,3-Diphenylquinoxaline
Kaava: C₂₀H₁₄N₂
MW: 282,35 g/mol
Sulamispiste: 124…128 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014659
CAS-numero: 1684-14-6
EINECS: 216-865-4