Tropylium tetrafluoroborate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A14045.22EA 3750 EUR
A14045.22 A14045.06 A14045.14
Tropylium tetrafluoroborate ≥97%
Tropylium tetrafluoroborate
Kaava: C₇H₇BF₄
MW: 177,94 g/mol
Sulamispiste: ∼ 240 °C (haj. lämpötila)
MDL numero: MFCD00013402
CAS-numero: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
ADR: 8,III